주요 문서
ENA390552940
Enamine
4-methoxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
mp
57-60
Iupac Name
4-methoxy-6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6-3-8(11-2)4-7(5-10)9-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
VIGBXFGFNDLMIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126691
Melting Point
57-60
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126691
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)