주요 문서
ENA390552923
Enamine
2-(dimethylamino)quinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.24
MDL number:
Iupac Name
2-(dimethylamino)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-14(2)11-7-9(12(15)16)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
NGJFDFAIRAKMPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)