주요 문서
ENA390552757
Enamine
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)butan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.31
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)-2-butanol
Inchi Code
1S/C11H16OS/c1-9(2)11(12)8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11-12H,8H2,1-2H3
InChI key
JYKAAQDFSNKNJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127695
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127695
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)