주요 문서
ENA390552717
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.25
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8,11H,6-7,12H2,1H3
InChI key
UOTBRMOSRTZZGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)