주요 문서
ENA390552670
Enamine
6-ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
mp
307-309
Iupac Name
2-ethyl-6-hydroxyisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-6-3-5(8(11)12)4-7(10)9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QTGMQKBCDNYHSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127507
Melting Point
307-309
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127507
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)