주요 문서
ENA390552656
Enamine
methyl 4-propanoyloxane-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-propionyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-3-8(11)10(9(12)13-2)4-6-14-7-5-10/h3-7H2,1-2H3
InChI key
UGDPPIJGLQLOQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126023
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126023
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)