주요 문서
ENA390552439
Enamine
2-methyloxane-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.17
MDL number:
Iupac Name
2-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-6-4-7(5-8)2-3-9-6/h6-7H,2-4H2,1H3
InChI key
FXTMJUSPCNZIDP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127039
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127039
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)