주요 문서
ENA390552434
Enamine
methyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
mp
20-21
Iupac Name
methyl (2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
KSINVKZRNOJNNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127023
Melting Point
20-21
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127023
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)