주요 문서
ENA390552411
Enamine
2,5-dichloro-3-phenylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.08
MDL number:
mp
58-60
Iupac Name
2,5-dichloro-3-phenylpyrazine
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N2/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
UVHFTHLANSFULO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126953
Melting Point
58-60
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126953
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)