주요 문서
ENA390552404
Enamine
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.3
MDL number:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-11-4-5-13(10-12(11)3-1)15-8-6-14-7-9-15/h4-5,10,14H,1-3,6-9H2
InChI key
VXPXJJPLCBBUBU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
83
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126939
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)