주요 문서
ENA390552316
Enamine
6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.17
MDL number:
mp
182-184
Iupac Name
6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C11H8BrN3S/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-10(13)15-5-6-16-11(15)14-9/h1-6H,13H2
InChI key
XUJMDJZPQHVRIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128621
Melting Point
182-184
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128621
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)