주요 문서
ENA390552153
Enamine
6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.64
MDL number:
Iupac Name
6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO3S/c8-16(13,14)5-1-2-6(12-3-5)15-4-7(9,10)11/h1-3H,4H2
InChI key
QEDNFZJYFXUQDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126424
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126424
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)