주요 문서
ENA390347591
Enamine
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
MDL number:
mp
31-34
Iupac Name
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-6(11)9-10-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6,11H,1H3
InChI key
VWZPVYDIHHKSEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49289
Melting Point
31-34
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)