주요 문서
ENA390347527
Enamine
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
Iupac Name
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4,11H,5-7,10H2
InChI key
MRJUPJKYBZVMCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126536
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126536
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)