주요 문서
ENA390347507
Enamine
ethyl 2-hydrazinyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.21
MDL number:
mp
172-174
Iupac Name
ethyl 2-hydrazino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N4O2/c1-3-14-7(13)6-4-10-8(12-9)11-5(6)2/h4H,3,9H2,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
VBRMUJGUHAMQNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
Melting Point
172-174
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)