주요 문서
ENA390347428
Enamine
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.06
MDL number:
Iupac Name
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DSKFWYJZKMFSSZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)