주요 문서
ENA390347241
Enamine
2-(5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.06
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-methoxy-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-6(2-3-10)4-7(9)5-11-8/h4-5H,2H2,1H3
InChI key
VSLFDQTTYUKQPQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124803
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124803
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)