주요 문서
ENA390347189
Enamine
[2-(3-methoxypropoxy)ethyl](methyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
MDL number:
Iupac Name
2-(3-methoxypropoxy)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-8-4-7-10-6-3-5-9-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
SCPGKCMHZICSIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125753
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)