주요 문서
ENA390347069
Enamine
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.22
MDL number:
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c9-3-7-8-6(4-10-7)5-1-2-5/h4-5,9H,1-3H2
InChI key
BKDYOUFIADRAQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)