주요 문서
ENA390347060
Enamine
4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.2
MDL number:
Iupac Name
4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI key
PDTTUTBMTVDZKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123637
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)