주요 문서
ENA390347004
Enamine
4-cyclopropyl-3-methyl-4H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
Iupac Name
4-cyclopropyl-3-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-8-7-4-9(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI key
PPOQYPIYKVSVQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125306
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125306
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)