주요 문서
ENA390346956
Enamine
3-(2-ethoxyphenyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
Iupac Name
2'-ethoxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-2-18-14-9-4-3-8-13(14)11-6-5-7-12(10-11)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
MQMSMOIKWTZWGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125219
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125219
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)