주요 문서
ENA390346861
Enamine
ethyl 2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanamido)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.32
MDL number:
Iupac Name
ethyl (3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C12H22N2O5/c1-5-18-10(16)8-14-9(15)6-7-13-11(17)19-12(2,3)4/h5-8H2,1-4H3,(H,13,17)(H,14,15)
InChI key
IQZHTZXJJVTBLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125848
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)