주요 문서
ENA390346797
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3,3-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.26
MDL number:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3,3-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO6/c1-10(2,3)18-9(17)12-5-4-11(6-12,7(13)14)8(15)16/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
NBIUCLGHGBNZCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
80
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125057
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125057
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)