주요 문서
ENA390346768
Enamine
{4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.14
MDL number:
Iupac Name
(4-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15F3N2O.2ClH/c9-8(10,11)5-13-7(6-14)1-3-12-4-2-7;;/h12-14H,1-6H2;2*1H
InChI key
ZOHUNVSFRRQAOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124053
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124053
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)