주요 문서
ENA388700863
Enamine
methyl 2-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c1-6(2,5(12)13-3)11-4-7(8,9)10/h11H,4H2,1-3H3
InChI key
GTTFZTIGJMHCRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124781
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124781
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)