주요 문서
ENA388700857
Enamine
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.18
MDL number:
Iupac Name
1-(1,3-thiazol-4-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-2-8-3-6-5/h2-4,7H,1H3
InChI key
DYKKXJKGYIHJGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125195
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)