주요 문서
ENA388700836
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)phenyl]ethan-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.68
MDL number:
mp
194-198
Iupac Name
1-[4-(2-aminoethyl)phenyl]ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
InChI key
YMKKEUKWLSTFCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125095
Melting Point
194-198
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125095
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)