주요 문서
ENA388700740
Enamine
1-bromo-N-methylmethanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
bromo-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H6BrNO2S/c1-4-7(5,6)2-3/h4H,2H2,1H3
InChI key
PCNXPHMCSOGYBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)