주요 문서
ENA388700515
Enamine
N-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.19
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O4S/c1-6-13(11,12)3-2-7-5(10)8-4(3)9/h2,6H,1H3,(H2,7,8,9,10)
InChI key
PKIRXZLODYGLKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124551
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124551
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)