주요 문서
ENA388700410
Enamine
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.19
MDL number:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C8H13F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,12H,1-5H2
InChI key
WDWKMZMIJJTUES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)