주요 문서
ENA388700295
Enamine
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyridine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.14
MDL number:
Iupac Name
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2.2ClH/c1-2-10(8-12-5-1)9-3-6-11-7-4-9;;/h1-3,5,8,11H,4,6-7H2;2*1H
InChI key
LMRJUFVJPFEXLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124058
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124058
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)