주요 문서
ENA388700266
Enamine
[5-chloro-6-(2-methylpropoxy)pyridin-3-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.69
MDL number:
Iupac Name
(5-chloro-6-isobutoxy-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O/c1-7(2)6-14-10-9(11)3-8(4-12)5-13-10/h3,5,7H,4,6,12H2,1-2H3
InChI key
FNKSKYRUJIGQDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124000
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124000
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)