주요 문서
ENA388700244
Enamine
5-methanesulfonamidopyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.22
MDL number:
Iupac Name
5-[(methylsulfonyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-14(12,13)9-6-2-5(7(10)11)3-8-4-6/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
PATBQOMKTKWBPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123962
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123962
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)