콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
ENA388699897
Enamine
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.15
MDL number:
Iupac Name
3-amino-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO3/c9-8(10)14-6-2-1-4(7(12)13)3-5(6)11/h1-3,8H,11H2,(H,12,13)
InChI key
MGYAZPUZFPMDPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123201
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)