주요 문서
ENA388699877
Enamine
6-(2-methoxyethoxy)pyridine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.19
MDL number:
Iupac Name
6-(2-methoxyethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-12-4-5-13-9-3-2-8(6-10)7-11-9/h2-3,7H,4-5H2,1H3
InChI key
JNFWYSQNFRCPTR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123159
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123159
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)