주요 문서
ENA388699668
Enamine
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.2
MDL number:
Iupac Name
3-(pyridin-3-yloxy)phenol
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-9-3-1-4-10(7-9)14-11-5-2-6-12-8-11/h1-8,13H
InChI key
QVWXYGODQAUYHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123822
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)