주요 문서
ENA388192427
Enamine
2-chloro-6-methylpyridin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.57
MDL number:
mp
190-191
Iupac Name
2-chloro-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI key
LCVJZBIGDFXRLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82645
Melting Point
190-191
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82645
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)