주요 문서
ENA388192416
Enamine
6-(diethylamino)pyridine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
Iupac Name
6-(diethylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-3-13(4-2)10-6-5-9(7-11)8-12-10/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SHESZGFVOXMWNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)