주요 문서
ENA388192294
Enamine
4-(4-bromobenzoyl)oxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.14
MDL number:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13BrO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
InChI key
WWVQJNOBZNKTNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)