주요 문서
ENA388192233
Enamine
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
mp
22-25
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-6(7)9-5(4)2/h3H,1-2H3
InChI key
DBQFXQNGQUPVER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520
Melting Point
22-25
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)