주요 문서
ENA388192146
Enamine
5-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.72
MDL number:
mp
121-125
Iupac Name
5-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO4S/c1-14-4-5-15-8-3-2-7(10)6-9(8)16(11,12)13/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChI key
JNCRBHFLAJNLBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122260
Melting Point
121-125
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122260
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)