주요 문서
ENA388192140
Enamine
1-cyclopentyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
mp
100-105
Iupac Name
1-cyclopentyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7-9(10(13)14)6-11-12(7)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
XKNSWGRCZIHPHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122254
Melting Point
100-105
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122254
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)