주요 문서
ENA388192115
Enamine
2-oxopropanethioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.14
MDL number:
mp
69-71
Iupac Name
2-oxopropanethioamide
Inchi Code
1S/C3H5NOS/c1-2(5)3(4)6/h1H3,(H2,4,6)
InChI key
CUDPUYMADCMXBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122016
Melting Point
69-71
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122016
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)