주요 문서
ENA388192094
Enamine
2-chloro-6-(dimethylamino)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.64
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)9-5-3-4-8(10)7(9)6-12/h3-6H,1-2H3
InChI key
HWZUGJLCRJPTPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121945
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121945
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)