주요 문서
ENA388192034
Enamine
2-methyloxolan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2,5-anhydro-1,3,4-trideoxypentitol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChI key
OBFFLNVYKSXULV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121815
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)