주요 문서
ENA388191966
Enamine
4-nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.16
MDL number:
Iupac Name
4-nitro-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)5-4-10-6-2-1-3-7(8(5)6)11(14)15/h1-4,10H,(H,12,13)
InChI key
BYWPORVVGREGBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121247
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)