주요 문서
ENA387773139
Enamine
2-(1H-pyrrol-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
mp
83-84
Iupac Name
1H-pyrrol-2-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-6(9)4-5-2-1-3-7-5/h1-3,7H,4H2,(H,8,9)
InChI key
GVUHUYQEAGMUNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91712
Melting Point
83-84
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91712
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)