주요 문서
ENA387773130
Enamine
ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.13
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)5(3-7)4-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
HMFLBGNCDZYITR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82965
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82965
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)