주요 문서
ENA387772978
Enamine
3-(3,5-difluorophenyl)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
MDL number:
Iupac Name
3-(3,5-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-7(2-1-3-12)5-9(11)6-8/h4-6H,1-3,12H2
InChI key
RZUIWLNDDJBKKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120482
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120482
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)